Learn More
Cowie Technology™ Manchon à paroi épaisse en PTFE, longueur B pour l’Europe
Code produit. 10452921 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/23
34/35
45/40
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Numéro du joint conique standard unitSize
10452921 45/40 1 pièce
12348029 14/23 -
10447251 34/35 1 pièce
3 options
Code produit. 10452921
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’insère entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse. Le manchon à paroi épaisse en PTFE de longueur B pour l’Europe convient aux applications à vide élevé.
Fabriqué en PTFE avec un épaulement important pour une manipulation aisée et une construction générale robuste pour une utilisation répétée.
  • Joint à déclenchement automatique pour éviter toute adhérence
  • Adapté à un vide poussé grâce à l’utilisation de bagues d’étanchéité trapézoïdales transversales sur les surfaces de contact
  • Pour une utilisation jusqu’à 280°C (540°F)
  • Débit de fuite : < 1 x 10-4  torr, litre, sec-1
  • Élimine le besoin de graisse
  • Les manchons sont inertes
Spécification
À utiliser avec (application) Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse
À utiliser avec (équipement) Bouchons de connexion en verre
Hauteur (métrique) 50mm
Matériau PTFE
Quantité 1Chaque
Plage de températures (métrique) –200 à +280°C
Épaisseur 0,5mm
Largeur (métrique) 55mm
Numéro du joint conique standard 45/40
Type Rigide