Learn More
Cowie Technology™ Manchon à paroi épaisse en PTFE, longueur B pour l’Europe
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Fabriqué en PTFE avec un épaulement important pour une manipulation aisée et une construction générale robuste pour une utilisation répétée.
- Joint à déclenchement automatique pour éviter toute adhérence
- Adapté à un vide poussé grâce à l’utilisation de bagues d’étanchéité trapézoïdales transversales sur les surfaces de contact
- Pour une utilisation jusqu’à 280°C (540°F)
- Débit de fuite : < 1 x 10-4 torr, litre, sec-1
- Élimine le besoin de graisse
- Les manchons sont inertes
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchons de connexion en verre |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 5/boîte |
| Plage de températures (métrique) | –200 à +280°C |
| Épaisseur | 0,5mm |
| Numéro du joint conique standard | 14/23 |
| Type | Rigide |