Learn More
Fisherbrand™ Manchon à paroi fine en PTFE, longueur B pour l’Europe
Code produit. 11733229 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
7/16
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11733229
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’insère entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse. Le manchon à paroi fine en PTFE Fisherbrand™ de longueur B pour l’Europe convient aux applications sous vide faible ou moyen.
Les manchons en PTFE s’insèrent entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse et l’effet d’adhérence.
  • Joint à déclenchement automatique pour éviter toute adhérence
  • Fonctionne avec un vide moyen à faible
  • Pour une utilisation jusqu’à 280°C (540°F)
  • Élimine le besoin de graisse
  • Épaisseur de la paroi : 0,05mm
  • Les manchons sont inertes
Specifikationer
À utiliser avec (application) Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse
À utiliser avec (équipement) Bouchons de connexion en verre
Hauteur (métrique) 40 mm
Matériau PTFE
Type de produit Gaines PTFE
Plage de températures (métrique) –200 à +280°C
Épaisseur 0,05mm
Largeur (métrique) 45 mm
Numéro du joint conique standard 45/40
Type Paroi mince
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.