Learn More
Hirschmann™ PTFE Thread Adapter
Threaded adapter PTFE for use with ceramus™ -classic.
Marque: Hirschmann™ 9313607
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Pour une adaptation sur les flacons les plus courants
Spécification
Adaptateur fileté | |
ceramus™ classic et distributeur EM | |
40 mm |
PTFE | |
1 de chaque | |
32 mm |