Learn More
Wheaton™ Pilon à pointe en PTFE et tige en acier inox
Code produit. 10046661 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10046661
Marque: Wheaton™ 358026
Il en reste null
Spécification
Autoclavable Oui
Diamètre (métrique) extérieur 6,35mm
Capacité (métrique) 2 ml
Matériau Tige en acier inox / pointe en PTFE
Type de produit Pilon
À utiliser avec (application) Pour une homogénéisation motorisée
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec le broyeur pour tissus Potter-Elvehjem de 2 ml
Matériau du pilon Tige en acier inox / pointe en PTFE