Learn More
Wheaton™ Pilon à pointe en PTFE et tige en acier inox
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
Conditionnement:
2 pièces
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Oui |
| Diamètre (métrique) extérieur | 6,35mm |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Matériau | Tige en acier inox / pointe en PTFE |
| Type de produit | Pilon |
| À utiliser avec (application) | Pour une homogénéisation motorisée |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec le broyeur pour tissus Potter-Elvehjem de 2 ml |
| Matériau du pilon | Tige en acier inox / pointe en PTFE |