Learn More
JULABO™ Tubulure en PTFE
Click to view available options
Diamètre (métrique):
Diamètre intérieur de 12 mm, diamètre extérieur de 14 mm
Diamètre intérieur de 8 mm, diamètre extérieur de 10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- -60°C à 180°C
- Les tailles incluent :
- 8 mm de diamètre intérieur x 10 mm de diamètre extérieur
- 12 mm de diamètre intérieur x 14 mm de diamètre extérieur
Spécification
Spécification
| Gamme de températures | -60°C à +180°C |
| Matériau | PTFE |
| Longueur (métrique) | 1 m |
| Diamètre (métrique) | Diamètre intérieur de 8 mm, diamètre extérieur de 10 mm |