Learn More
Nickel Electro™ Creusets en zirconium Clifton™
Code produit. 11776567 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
15 mL
40 mL
45 mL
Hauteur (métrique):
25 mm
38 mm
39 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11776567
Marque: Nickel Electro™ 301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez les résultats de laboratoire grâce à l’alternative idéale au platine, le zirconium incassable. Les creusets en zirconium de Nickel Electro™ Clifton™ éliminent quasiment la contamination des échantillons.
  • Idéal pour la plupart des fusions effectuées en pleine chaleur, entraînant peu ou pas d’attaque ou d’oxydation du creuset, quel que soit le matériau ou le mélange de flux.
  • Résistants aux fontes d’alcalis (Na, K, Li), carbonates, hydroxydes, peroxydes, borates, nitrates, chlorures et certains fluorures, ou à leurs associations.
  • Totalement résistant à la plupart des solvants de toutes les concentrations, sauf l’acide fluorhydrique.
  • Offre une élimination quasi totale de la contamination des échantillons.
  • Résistance au peroxyde de sodium fondu.
  • Ne s’allie pas avec des métaux plus facilement réductibles.
  • Contrairement au platine, aucun lissage ni remodelage n’est nécessaire.
  • Ne présente pas les problèmes liés à la sécurité et aux coûts d’investissement élevés du platine.
Spécification
Matériau Zirconium sec
Température max. (métrique) 450°C à 500°C
Quantité 1 de chaque
Épaisseur (métrique) 1 mm
Capacité (métrique) 15 mL
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) externe 30 mm
Hauteur (métrique) 25 mm
Product Type Creuset