Learn More
Nickel Electro™ Creusets en zirconium Clifton™
Améliorez les résultats de laboratoire grâce à l’alternative idéale au platine, le zirconium incassable. Les creusets en zirconium de Nickel Electro™ Clifton™ éliminent quasiment la contamination des échantillons.
123.00€ - 183.00€
Spécification
Matériau | Zirconium sec |
---|---|
Température max. (métrique) | 450°C à 500°C |
Quantité | 1 de chaque |
Épaisseur (métrique) | 1 mm |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12857683
|
Nickel Electro™
305 |
40 mL | 38 mm |
135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12867683
|
Nickel Electro™
306 |
45 mL | 39 mm |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11766567
|
Nickel Electro™
300 |
10 mL | 25 mm |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11776567
|
Nickel Electro™
301 |
15 mL | 25 mm |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Idéal pour la plupart des fusions effectuées en pleine chaleur, entraînant peu ou pas d’attaque ou d’oxydation du creuset, quel que soit le matériau ou le mélange de flux.
- Résistants aux fontes d’alcalis (Na, K, Li), carbonates, hydroxydes, peroxydes, borates, nitrates, chlorures et certains fluorures, ou à leurs associations.
- Totalement résistant à la plupart des solvants de toutes les concentrations, sauf l’acide fluorhydrique.
- Permet la quasi-élimination de la contamination des échantillons.
- Résistance au peroxyde de sodium fondu.
- Ne s’allie pas avec des métaux plus facilement réductibles.
- Contrairement au platine, aucun lissage et remodelage n’est nécessaire.
- Investissement moins élevé et produit plus sûr que ceux en platine.
Spécification
Zirconium sec | |
1 de chaque | |
Oui |
450°C à 500°C | |
1 mm | |
Creuset |