Learn More
Cowie Technology™ Tubulure en PTFE
La tubulure en PTFE Cowie Technology™ est conçue pour une utilisation avec des connecteurs et vannes à baïonnette en PTFE.
Marque: Cowie Technology™ 016.1708
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.05400kg
Description
- Chimiquement inerte
- Non contaminante
- Utilisable jusqu’à 280°C
- Fabriquée à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI.
Spécification
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
6 mm | |
8 mm | |
1 mm | |
-200°C | |
Blanc | |
280°C |
Autoclavables | |
PTFE | |
1 m | |
Vannes et connecteurs à baïonnette en PTFE | |
1/boîte | |
Flexible |