Learn More
Buerkle™ Tubulure PTFE transparente
Utilisez la tubulure en PTFE transparente Buerkle™ en laboratoire. Cette tubulure dispose d’une résistance chimique élevée, ce qui lui permet de résister à des températures comprises entre -200 et +260°C et des pressions variables. Idéale pour les applications de chromatographie liquide.
Brand: Buerkle™ 8879-0608
293.63 EUR valable jusqu'au 2024-08-02
Utilisez le code promo "21702" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.35
Additional Details : Poids : 2.35000kg
Alert:
Les valeurs de pression correspondent à des valeurs maximales (pression de rupture) dans des conditions ambiantes optimales.L’utilisateur est tenu de déterminer toute adéquation !
Description
- Résiste à des températures de -200 à +260°C
- Autoclavable
- PTFE
Specifications
RoHS | |
6 mm | |
8 mm | |
39.37 mil | |
Industrial, Laboratory | |
Chemical-Resistant | |
55 (Shore D) | |
–200 à 260°C |
Oui | |
PTFE | |
5 m | |
1 mm | |
-200°C | |
Transparent | |
40 bar |