Learn More
Masterflex™ Tubulure en PTFE
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
6,4 mm
8 mm
Pression maximale:
137°psi
274°psi
294°psi
370°psi
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE Cole-ParmerTM ne risque pas de rompre en cas de chaleur ou de pression élevées.
- Adaptée aux applications de haute pureté.
- Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
- Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
- Faible coefficient de frottement
- Translucide
- La résine est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.1550).
- Plage de températures : –240 à 260°C
- En autoclave, à l’oxyde d'éthylène ou par chaleur sèche.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA , USP, BPF |
| Diamètre (métrique) interne | 6,4 mm |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Longueur totale (métrique) | 7,62 m |
| Épaisseur (métrique) | 0,8 mm |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -240°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Translucide |
| Afficher plus |