Learn More
Masterflex™ Tubulure en PTFE
Idéale pour répondre aux exigences des applications chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE résiste aux températures extrêmes
Marque: Masterflex™ 06605-35
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.65000kg
Description
Idéale pour répondre aux exigences des applications chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire.La tubulure en PTFE résiste aux températures extrêmes
- Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
- Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
- Faible coefficient de frottement
- Translucide
- La résine est conforme FDA (21 CFR 177.1550) ; conforme aux exigences USP 23 classe VI.
- La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Plage de températures : -400 à +500°F (-240 à +260°C)
- Stériliser par autoclave, oxyde d’éthylène ou utiliser de la chaleur sèche
Spécification
Tubulure en PTFE | |
1/4 po | |
PTFE | |
9,6 mm | |
7,6 m | |
1,6 mm | |
-240deg;C | |
Translucide | |
500°F |
Autoclavables | |
6,4 mm | |
3/8 po | |
25 pieds | |
1/16 po | |
–400deg;F | |
En autoclave, à l’oxyde déthylène | |
240°psi | |
260°C |