Learn More
Cowie Technology™ Tiges de récupération des barreaux d’agitation turbo avec noyau à base de terres rares en PTFE
Code produit. 10068271 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
350 mm
450 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10068271
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tiges de récupération des barreaux d’agitation turbo en PTFE avec noyau à base de terres rares Cowie Technology™ sont conçues pour le retrait des aimants d’agitateur contenus dans tout type de récipients.
  • L’utilisation d’aimants aux terres rares augmente la force magnétique
  • Fabriqués à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI
  • Chimiquement inerte
  • Non contaminant
  • Utilisable jusqu’à 280°C
Informations sur la commande
Dimensions L x l
Spécification
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique en samarium-cobalt encapsulé PTFE
Dimensions (L x l x H) 250 x 10mm
À utiliser avec (équipement) Barreaux d’agitation PTFE
Hauteur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Quantité 1/boîte
Type Tige de récupération