Learn More
Cowie Technology™ Tiges de récupération des barreaux d’agitation turbo avec noyau à base de terres rares en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
350 mm
450 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique en samarium-cobalt encapsulé PTFE |
| Dimensions (L x l x H) | 450 x 10mm |
| À utiliser avec (équipement) | Barreaux d’agitation PTFE |
| Hauteur (métrique) | 10 mm |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Longueur (métrique) | 450 mm |
| Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
| Quantité | 1/boîte |