Learn More
Fisherbrand™ Pinces brucelles à pointe tranchante et fine en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Description | Pinces brucelles en PTFE Fisherbrand™, pointe fine |
| Quantité | 1 de chaque |