Learn More
Fisherbrand™ Pinces à pointe carrée en PTFE
Code produit. 16256021 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 16256021
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pinces brucelles à pointe carrée en PTFE Fisherbrand™ sont inertes et non contaminantes
  • Résistance chimique totale
  • Haute pureté
  • Plage de températures : -200°C à +280°C
  • Non contaminantes
  • Faciles à nettoyer
Spécification
Matériau PTFE
Longueur (métrique) 100 mm
Description Pinces brucelles en PTFE Fisherbrand™, pointe carrée
Quantité 1 de chaque