Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pince brucelles-Forceps PTFE
Totalement inerte et non contaminant
84.60€ - 152.00€
Code produit | Marque | Type de pointe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15406195
|
Thermo Scientific™
038260.KT |
Carré | 100mm |
84.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15416195
|
Thermo Scientific™
038261.KT |
Carré | 200mm |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15421487
|
Thermo Scientific Chemicals
038262.KT |
Sharp | 100mm |
87.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15431487
|
Thermo Scientific™
038263.KT |
Sharp | 200 mm |
152.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- PTFE
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche