Learn More
Buerkle™ Pompe vide-fûts en PTFE Ultra-pure avec tube de décharge.
La pompe vide-fûts en PTFE Ultra-pure avec tube de décharge est adaptée au transfert de liquides ultra-purs et de liquides qui attaquent les matériaux classiques tels que le PP ou le PVC.
660.00€ - 715.00€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Longueur du tube de pompe | 1,2 m |
Propriétés de résistance | Résistant aux produits chimiques |
Type | Pompe de fût |
Applications | Transfert de liquides ultra-purs, liquides chimiquement agressifs |
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10042329
|
Buerkle™
5606-0600 |
270 ml/coup |
660.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10127921
|
Buerkle™
5606-1000 |
400 ml/coup |
715.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pompe vide-fûts avec tube de décharge rigide et robinet d’arrêt en PTFE
- La pompe vide-fûts est également adaptée au transfert de liquides ultra-purs
- Le robinet d’arrêt empêche les vapeurs dangereuses de s’échapper et arrête les égouttements après le transfert
- Tube d’immersion Ø 32 mm
- Toutes les vannes sont fabriquées en PTFE / PVDF solide
- Qualité supérieure - garantie de 3 ans
Spécification
PTFE | |
Résistant aux produits chimiques | |
Transfert de liquides ultra-purs, liquides chimiquement agressifs |
1,2 m | |
Pompe de fût | |
Diamètre du tube 32 mm |