Learn More
Fisherbrand™ Guide d’agitation universel en PTFE, longueur de cône B pour l’Europe
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Joint conique standard:
Cône 29/32B
Taille du cône : 24/29
Taille du cône :19/26
Taille du cône :24/29
Taille du cône :29/32
Taille du cône :34/35
Taille du cône :45/40
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec les axes d’agitateur en verre, en métal et en PTFE.Le guide pour agitateur universel correspond à un cône de longueur B pour l’Europe et inclut un joint en PTFE / PEEK.
Pour une utilisation avec des arbres d’agitateur en verre, en métal et en PTFE. Les caractéristiques uniques comprennent un joint en PTFE/PEEK composite à charge permanente et un roulement à billes en verre spécialement fabriqué pour la rigidité et la fluidité du fonctionnement.
- Haute résistance chimique
- Antifouet et vibrations réduites
- Performance sous vide (5 mm Hg) et sous pression (3 à 5 psi)
- Pas de perte
- Joint torique auto-débloquant
- Vitesses maximales recommandées : 500 tr/min en régime continu, 800 tr/min régime intermittent
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 3/8 po. |
| Diamètre (métrique) | 45 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 10 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs à axe en PTFE, verre et métal |
| À utiliser avec (application) | Alignement de l’axe pendant le mélange |
| Hauteur (métrique) | 96 mm |
| Quantité | 1 unité |
| Joint conique standard | Taille du cône :34/35 |
| Type | Guide-agitateur universel en PTFE |