Learn More
Bohlender™ Manchons US en PTFE avec anneau de préhension
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
US 45/50
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +250°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Adapté au vide
- Réutilisable
- En PTFE avec anneau de préhension et anneaux d’étanchéité sur l’extérieur
- Faible taux de fuite de moins de 1 x 0,0001 mbar
- Structure robuste pour une utilisation continue
- Pour la taille standard américaine de 29/42 ou 45/50
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Étanchéité sous vide élevée |
| Matériau | PTFE |
| Plage de températures (métrique) | −200° à +250°C |
| Numéro du joint conique standard | US 45/50 |
| Type | Manchon avec anneau de préhension |