Learn More
Kartell™ Verres de montre en PTFE
Click to view available options
Diamètre (métrique):
52,76 mm
76,32 mm
99,39 mm
126,36 mm
153,92 mm
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Résistance chimique, mécanique et thermique supérieure
- Peut être utilisé en toute sécurité et en continu à des températures allant jusque 250°C
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Rond |
| Matériau | PTFE |
| Forme | Rond |
| Type | Verre de montre |
| Diamètre (métrique) | 99,39 mm |