Learn More
R&D Systems™ PTP alpha/PTPRA Overexpression Lysate
Code produit 18072207 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18072207 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18072207 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP205752
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The PTP alpha/PTPRA Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_5433. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Quantité 0,1 mg
Tampon de stockage RIPA buffer
Pureté Protein
Spécificité du test Homo sapiens PTP alpha, mRNA.
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Catégorie de recherche Protein Phosphatase, Signal Transduction
Protein State Native
À utiliser avec (application) Western Blot
Usage exclusivement réservé à la recherche