Learn More
Échantillon PTP pour l'analyse élémentaire de l'huile lubrifiante, VHG™
Description
Échantillon PTP pour l'analyse élémentaire de l'huile lubrifiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium/Calcium/Chlorine/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-70-2, 7782-50-5, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0 |
| Méthodes | XRF/RDE |
| Noms d’analytes ou de composants | Barium/Calcium/Chlorine/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Zinc |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17043 |
| Solvent or Matrix | Lubricating Oil |
| Quantité | 25 mL |