Learn More
Échantillon PTP pour l'analyse élémentaire des huiles, VHG™
Code produit 17994366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994366 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17994366 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGVPTPMO25G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Échantillon PTP pour l'analyse élémentaire des huiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2
Noms d’analytes ou de composants Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO/IEC 17043
Solvent or Matrix Huile d’hydrocarbures
Quantité 25 g