Learn More
Échantillon PTP pour l'analyse du nombre de particules (traçable à NIST SRM 2806a), VHG™
Description
Échantillon PTP pour l'analyse du nombre de particules (traçable à NIST SRM 2806a)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Particle Count Analysis |
| Noms d’analytes ou de composants | Particle Count Analysis |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17043 |
| Nom IUPAC | Analyse du nombre de particules |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbon Oil |
| Quantité | 100 mL |