Learn More
Échantillon PTP pour l'analyse du nombre de particules, VHG™
Code produit 18013930
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18013930 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18013930 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGVPTPPC125
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Échantillon PTP pour l'analyse du nombre de particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Particle Count Analysis
Noms d’analytes ou de composants Particle Count Analysis
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO/IEC 17043
Nom IUPAC Analyse du nombre de particules
Solvent or Matrix Huile d’hydrocarbures
Quantité 100 mL