Learn More
Échantillon PTP pour analyse de viscosité, VHG™
Code produit 17964186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17964186 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17964186 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGVPTPVISC50
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Échantillon PTP pour analyse de viscosité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Viscosity
Noms d’analytes ou de composants Viscosity
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO/IEC 17043
Solvent or Matrix Huile d’hydrocarbures
Quantité 50 mL