Learn More
Ensemble PTP (contient un exemplaire de chacun des éléments suivants : VPTPMO, VPTPVISC, VPTPPC), VHG™
Description
Ensemble PTP (contient un exemplaire de chacun des éléments suivants : VPTPMO, VPTPVISC, VPTPPC)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | VHG-VPTPMO-25G |
| Noms d’analytes ou de composants | VHG-VPTPMO-25G |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17043 |
| Solvent or Matrix | Huile d’hydrocarbures |
| Quantité | ensemble |