Learn More
Pulégone, 92 %, pract., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3779529 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
Code produit. 10453551
Marque: Thermo Scientific Acros 418501000
Demander un format en vrac ou personnalisé
La pulégone, numéro CAS 89-82-7, est un composé présent dans les huiles de certaines espèces végétales, dont la menthe poivrée, la cataire et la menthe pouliot.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La pulégone est un monoterpénoïde p-menthane et un carcinogène connu
  • La pulégone a une odeur et un goût de menthe à certaines concentrations
Applications
  • La pulégone peut être utile comme insecticide naturel
  • Convient à la culture cellulaire et à la recherche in vivo sur la toxicité, l’état redox cellulaire et la mutation génétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-82-7
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00063000
Clé InChI NZGWDASTMWDZIW-QMMMGPOBSA-N
Synonyme --pulegone, s---pulegone, pulegone,-, unii-hl7z89m60h, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethylidene-, s, s-p-menth-4 8-en-3-one, s-2-isopropylidene-5-methylcyclohexanone, 5s-5-methyl-2-propan-2-ylidenecyclohexan-1-one
CID PubChem 638012
ChEBI CHEBI:81226
Nom IUPAC (5S)-5-méthyl-2-propan-2-ylidenecyclohexan-1-one
SMILES CC1CCC(=C(C)C)C(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pulegone
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9310g/mL
Point d’ébullition 97°C (12.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4850 to 1.488
Quantité 100 g
Beilstein 07, 81
Merck Index 15, 8046
Gravité spécifique 0.931
Conditions de rotation spécifiques +21° (20°C neat)
Rotation spécifique + 21
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,diethyl ether
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 92%
Qualité Pratique
Forme physique Liquide