Learn More
Chemsplash Gants jetables en nitrile orange SumoGrip, modèle 4070
Descrizione
- Gants en nitrile confort premium
- Suma Adhérence sur la paume et le dos
- Résistance chimique conforme à la norme EN374 type B
- Ambidextres
- Manchette roulée et sans latex
- Sans PFAS
- Compatible avec les écrans tactiles
- Épaisseur : 9,8 mil, Poids : 8,0 g
- AQL : 1,5
- Homologué CE et UKCA
- Doté d'un motif de poignée en losange pour une adhérence sûre même dans des conditions huileuses.
- Offre une protection contre les projections de produits chimiques et est conçu avec des propriétés élastiques pour un ajustement parfait et confortable.
- Convient pour une utilisation dans les zones de travail approuvées BRC et dans l'industrie pharmaceutique.
- Ne contient pas de PFAS, de RoHS, de POP, de TSCA, de REACH ni de substances conflictuelles.
Specifica
Specifica
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 0 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO : 21420:2020, EN ISO : 374-1:2016+A1:2018 / Type B, EN ISO : 374-5:2016 |
| Chlorinated | Non |
| Applications | Industriel |
| Couleur | orange |
| Finger Thickness (English) | 9,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.25 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 9,8 mil |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?