Learn More
Binder Pump Chamber VD 56 with Vacuum Pump VP1
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Débit:
2,0 m³/h
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pump chamber VD 56 with vacuum pump VP1 230V/50 to 60 Hz option model
- For installation of vacuum pumps
- With switchable power socket
- Includes chemical membrane pump with a nominal air flow of 2.0 m³/hour, final pressure of 7 mbar, and connection kit VD VP1-VP2
Spécification
Spécification
| Comprend | Pump Chamber VD 56 with Vacuum Pump VP1 |
| Régime moteur | 2.0 m³/hr. |
| Matériau | Stainless Steel |
| Type de bouchon | IEC |
| Débit | 2,0 m³/h |
| À utiliser avec | VD 56 Vacuum Drying Oven |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type de pompe | Chemical Resistant Diaphragm Pump |
| Classification du boîtier | IP40 |
| Pression maximale | 1.1 bar |
| Afficher plus |