Learn More
Buerkle™ Pompe pour récipients PumpMaster
Code produit. 10264972 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu, gris
Rouge
Vert
Applications:
Pour acides et liquides chimiques
Pour les liquides pétrochimiques
Pour liquides non agressifs
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10264972
Marque: Buerkle™ 52023000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pompe pour récipients Buerkle™ PumpMaster est idéale pour l’aspiration, la décantation et la vidange des boîtes et des barils.
  • La pompe manuelle est utilisée pour créer un excès de pression qui pousse le liquide hors du récipient
  • Permet l’extraction de petites quantités de liquides
  • Elle est montée sur le récipient grâce à un bouchon flexible de diamètre variable et réglable
  • Aucun adaptateur fileté particulier n’est requis
  • S’adapte à toutes les ouvertures de récipients commerciaux d’un diamètre compris entre 46,5 mm et 60 mm
  • Le tube d’immersion mesure 95 cm et peut être raccourci selon la taille du récipient
  • Complet avec trois bouchons de différentes tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Pour les liquides pétrochimiques
Description Gris bleu
Débit 8 L/min
Comprend 3 bouchons de différentes tailles
À utiliser avec Boîtes et barils
Profondeur (métrique) 95 cm
Longueur du tube de pompe 950 mm
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Type Pompe à récipient
Diamètre d’ouverture du tambour de 46,5 à 60 mm
Matériau Polyéthylène, polypropylène
Couleur Bleu, gris