Learn More
Buerkle™ Pompe pour récipients PumpMaster
Code produit. p-8658020 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu, gris
Rouge
Vert
Applications:
Pour acides et liquides chimiques
Pour les liquides pétrochimiques
Pour liquides non agressifs
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15106705
Marque: Buerkle™ 52021000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pompe pour récipients Buerkle™ PumpMaster est idéale pour l’aspiration, la décantation et la vidange des boîtes et des barils.
La pompe manuelle est utilisée pour créer une surpression qui force le liquide hors du récipient. Le robinet d’arrêt permet également l’extraction de petites quantités de liquide. La pompe à récipient PumpMaster est montée sur le récipient à l’aide d’un bouchon flexible de diamètre variable et réglable. Aucun adaptateur de filetage spécial n’est requis. PumpMaster convient à toutes les ouvertures de récipients commerciaux d’un diamètre compris entre 46,5 et 60 mm. Le tube d’immersion présente une longueur de 95 cm et peut être raccourci en fonction de la taille du récipient.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Pour acides et liquides chimiques
Description Vert
Débit 8 L/min
Comprend 3 bouchons de différentes tailles, joints FKM
À utiliser avec Baril, boîte
Longueur du tube de pompe 950 mm
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Type Pompe à récipient
Diamètre d’ouverture du tambour de 46,5 à 60 mm
Matériau Polyéthylène, polypropylène
Couleur Vert