Learn More
Moldex™ Pura-Fit MoldexStations
Code produit 12344759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250/Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12344759 250/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12344759 Fournisseur Moldex™ Code fournisseur 772501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.82€
    60.68€ / 250 pièces
    Économisez 33.14€
    35% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Les bouchons restent hygiéniques car le mécanisme du distributeur est automatiquement remplacé à chaque recharge
Fabriqué à partir de matériaux recyclables et avec seulement 2 % de gaspillage, le distributeur place la protection au centre de la main-d’œuvre. Les bouchons restent hygiéniques car le mécanisme du distributeur est automatiquement remplacé à chaque recharge. Contient 250 paires.
Spécification
Dimensions Grand
Quantité 250/Pk.
Taux de réduction sonore (NRR) 36 dB
Type de produit Pura-Fit MoldexStation
Comprend 250 paires de Moldex Pura-Fit bouchons d’oreilles