Learn More
Giese™ Billes en agate pure
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2 mm
3mm
5 mm
7mm
10mm
15 mm
20mm
25 mm
30 mm
40mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Bille en agate φ 3 à 40mm
• Agate du Brésil de 1er choix
• Bille en agate
• Bille
• Agate du Brésil de 1er choix
• Bille en agate
• Bille
Spécification
Spécification
| Type de produit | Billes en agate |
| Diamètre (métrique) | 40mm |
| Matériau | Agate |