Learn More
DURAN™ Joint en silicone revêtu de PTFE PURE
BIOPHARMA
Code produit. p-7182007 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Filetage (métrique):
GLS 80
GL 25
GL 45
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 16424954
Marque: DURAN™ 292481456
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Joints en silicone de haute qualité conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique
  • Joints en silicone de haute qualité conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique
  • Joint en silicone revêtu de PTFE de haute qualité pour une utilisation avec bouchon à vis DURAN™ PURE Premium, GL 25
  • Conditionné en salle blanche
  • Livraison par lot unique
  • Certificat d’analyse (CoA)
  • Inspection visuelle et dimensionnelle
  • Gestion du contrôle des modifications et informations du client en cas de modifications
  • USP <88> matériaux de qualité pharmaceutique de classe VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Silicone ivoire clair, PTFE gris, Gray
Description Joint en silicone revêtu de PTFE
Matériau Silicone durci au platine, PTFE, PTFE
Épaisseur (métrique) 3 mm
Filetage (métrique) GL 25
À utiliser avec (équipement) Bouchon GL 25
Diamètre (métrique) 23,5 mm