Learn More
RETSCH Tamis anneau en titane pur pour broyeur ultra centrifuge ZM 200
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
80 μm
1 mm
0,12mm
1,5mm
200 μm
2 mm
250 μm
4 mm
500 μm
0,75mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 80 μm |
| Type | Tamis anneau |
| Matériau | Titane |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur ultra centrifuge ZM 200 |