Learn More
Étalon de densité d’eau pure ; certifié UKAS ISO/CEI17025 et ISO 17034, valeurs de densité nominale : 0,9982 g/ml (20°C), 0,9970 g/ml (25°C), 60 ml, Paragon Scientific™
Code produit 15625568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 ml
Conditionnement:
60mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15625568 60 ml 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15625568 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur DENWAT
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
L’étalon de densité d’eau pure ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon est conçu pour la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité. Généralement utilisé pour la vérification des densimètres numériques. La certification ISO 17025 / ISO 17034 sous accréditation UKAS garantit une traçabilité totale vis-à-vis des normes nationales.
  • Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
  • L’eau de réactif est conforme à la définition du type II de la spécification ASTM D1193
  • Fourni dans un emballage inviolable avec une durée de conservation de 12 mois
  • Disponible en boîtes de flacons simples ou en kits de trois boîtes
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Quantité 60 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.