Learn More
Hanna Instruments™ Testeurs d’eau pure
Click to view available options
Points d’étalonnage:
1
Conditionnement:
1 pièce
Description
Informations sur la commande
À utiliser avec les applications suivantes
Spécification
Spécification
| Précision (conductivité) | ± 2 % |
| Autonomie de la batterie | 250 h (moyen) |
| Type de batterie | 1,5 V |
| Étalonnage | Manuel |
| Points d’étalonnage | 1 |
| Gamme (conductivité) | 0,0 à 99,9 mS/cm |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 50°C |
| À utiliser avec (application) | Contrôle la pureté de l’eau distillée ou déminéralisée dans des environnements de laboratoire ou industriels |
| Comprend | 4 piles |
| Modèle | HI98308 |
| Afficher plus |