Learn More
Norme de viscosité de l'eau pure, certifiée à 5 °C, 20 °C, 25 °C& 37 °C. UKAS ISO 17025 / ISO Certifié 17034, 100 ml, Paragon Scientific™
Code produit 16080510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16080510 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16080510 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur VISCWAT
Pour l’étalonnage et la vérification des viscosimètres capillaires en verre et d’autres équipements de mesure de la viscosité dans lesquels la température de fonctionnement est contrôlée avec précision. Certifié conforme à la norme ASTM D2162 à une température de 20°C, 25°C et 37°C.
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifiés conformes à la norme ASTM D2162 à 20°C, 25°C et 37°C
  • Densité en g/ml conformément à la norme ASTM D1480 pour toutes les températures
  • Pour une utilisation avec des viscosimètres capillaires en verre, des viscosimètres automatiques et d'autres équipements de mesure de viscosité
  • Viscosité cinématique (cSt) et dynamique (mPa·s) donnée à toutes les températures
  • Format standard de 100 ml
  • Traçabilité totale selon les normes nationales
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation de 6 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Quantité 100 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.