Learn More
Uvex Essentiels Pure White Coat suXXeed, tissu extérieur 100 % coton pour hommes
Code produit 31759493 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grand
X-Large
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
XXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
31759493 XS 1 pièce
31759478 Standard 1 pièce
31759484 Moyen 1 pièce
31759501 Grand 1 pièce
31759483 X-Large 1 pièce
31759503 2XL 1 pièce
31759486 3XL 1 pièce
31759477 XXXXL 1 pièce
31759508 XXXXXL 1 pièce
31759499 XXXXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 31759493 Fournisseur Uvex Code fournisseur 7041708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.38€
    39.65€ / 1 pièces
    Économisez 1.73€
    4% de réduction
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Manteau essentiel suXXeed pour les vêtements de laboratoire et de travail.
La collection suXXeed essentials allie design moderne à fonctionnalité et confort pour le travail quotidien. Les caractéristiques clés de la philosophie suXXeed telles que les designs ergonomiques, l’insert de manche taille haute et le support sportif pour une liberté de mouvement maximale et un confort maximal pour le porteur. Fabriqué à 100 % coton, ce tissu est durable et adapté au lavage industriel. En combinaison avec des coupes ergonomiques et un design simplifié, vous pouvez créer une apparence professionnelle pour vos employés.
  • Col de revers Panneau à clous de repression avec boutons en acier inoxydable
  • Deux poches latérales pour les écussons
  • Poche OEKO-TEX™ cache-poitrine certifiée Standard 100
  • Tailles disponibles : S à 6 XL
  • Coupe sport
  • Coupes ergonomiques
  • Durabilité
  • Confort élevé pour les porteurs
  • Applicable au personnel logistique, aux prestataires de services, aux prestataires de services de construction, aux vêtements de laboratoire, à la location, aux entreprises industrielles et au détail
Instructions d’entretien :
  • Cycle de lavage normal à 60 °C
  • Les blanchisseurs à base de chlore ou de peroxyde sont autorisés
  • Peut être séché en sèche, température basse de 60 °C, procédé de séchage doux
  • Fer avec une température maximale en semelle de 150 °C
  • Nettoyage à sec professionnel avec tétrachloroéthylène et/ou hydrocarbures, procédé standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XS
Sexe Hommes
Matériau Coton, polyester
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Jetable Réutilisable
Sans latex oui
Nbre de poches 3
Type de produit Manteau polyvalent