Learn More
Uvex Essentiels Pure White Coat SuXXeed, tissu extérieur 65 % polyester recyclé et 35 % coton pour hommes
Code produit 31759509 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grand
X-Large
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
XXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31759509 3XL 1 pièce
31759476 XS 1 pièce
31759496 Standard 1 pièce
31759492 Moyen 1 pièce
31759507 Grand 1 pièce
31759502 X-Large 1 pièce
31759500 2XL 1 pièce
31759505 XXXXL 1 pièce
31759475 XXXXXL 1 pièce
31759488 XXXXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 31759509 Fournisseur Uvex Code fournisseur 7039914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.31€
    36.71€ / 1 pièces
    Économisez 1.60€
    4% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Manteau essentiel suXXeed pour les vêtements de laboratoire et de travail.
La collection suXXeed essentials allie design moderne à fonctionnalité et confort pour le travail quotidien. Les caractéristiques clés de la philosophie suXXeed telles que les designs ergonomiques, l’insert de manche taille haute et le support sportif pour une liberté de mouvement maximale et un confort maximal pour le porteur. Fabriqué à partir de 65 % de polyester recyclé et 35 % de coton, ce tissu mélangé est durable et adapté au lavage industriel. En combinaison avec des coupes ergonomiques et un design simplifié, vous pouvez créer une apparence professionnelle pour vos employés.
  • Col de revers Panneau à clous de repression avec boutons en acier inoxydable
  • Deux poches latérales pour les écussons
  • Poche OEKO-TEX™ cache-poitrine certifiée Standard 100
  • Tailles disponibles : S à 6 XL
  • Coupe sport
  • Coupes ergonomiques
  • Durabilité
  • Confort élevé pour les porteurs
  • Applicable au personnel logistique, aux prestataires de services, aux prestataires de services de construction, aux vêtements de laboratoire, à la location, aux entreprises industrielles et au détail
Instructions d’entretien :
  • Cycle de lavage normal à 60 °C
  • Merci de ne pas utiliser de détergent puissant avec des blanchisseurs optiques
  • Industrial Wash 2
  • Ne pas javeliser
  • Peut être séché en sèche, température normale de 80 °C, processus de séchage normal
  • Fer avec une température maximale en semelle de 150 °C
  • Nettoyage à sec professionnel avec tétrachloroéthylène et/ou hydrocarbures, procédé standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 3XL
Sexe Hommes
Matériau Polyester
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Jetable Réutilisable
Sans latex oui
Type de produit Veste polyvalente