Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-Free Giga Plasmid Purification Kit
Click to view available options
Quantité:
2 préparations
Conditionnement:
1 kit
Description
Includes
- Tampon de remise en suspension
- Indicateur de lyse
- RNase A
- Tampon de lyse
- Tampon de précipitation
- Tampon d’élimination des endotoxines
- Tampon de lavage
- Tampon d’élution
- Tampon TE
- Colonne de filtration Expi Giga
- Colonne de liaison d’ADN Expi Giga
- Composants sans endotoxines : tampon d’élution, eau, tubes de stockage plasmidiques
Le kit de purification plasmidique très grand sans endotoxines PureLink™ Expi Endotoxin-Free Giga Plasmid Purification Kit permet un isolement rapide et simple de l’ADN plasmide sans endotoxines à l’aide d’une résine échangeuse d’anions améliorée. Purifiez jusqu’à 15 mg d’ADN plasmidique de haute qualité qui convient aux applications de transfection avancées telles que la transfection de lignées cellulaires sensibles. Le kit utilise un nouveau flux de travail pour la purification assistée par le vide, qui réduit considérablement le temps de purification à environ 2 heures.
- Protocole simple et rapide—contrairement aux autres systèmes de purification plasmidique sans endotoxines basés sur l’échange d’anions, une méthode de filtration sous vide est utilisée pour la clarification du lysat et la purification de l’ADN plasmide. Il n’est pas nécessaire d’attendre les colonnes à écoulement par gravité, et la purification prend généralement 2 heures.
- Rendement élevé — Isolation de haute qualité jusqu’à 15 mg d’ADN plasmidique sans endotoxine
- Plasmides exempts d’endotoxines : produit des plasmides exempts d’endotoxines (0,1 UE/µg), ce qui est idéal pour les applications sensibles telles que la transfection de cellules primaires et la recherche sur la thérapie génique ou les vaccins plasmidiques
- Purification : taux très bas de la contamination de protéines, de l’ARN et de l’ADN génomique.
- Compatibilité : le plasmide purifié est compatible avec les systèmes transitoires d’expression de mammifères Gibco™ ExpiCHO™ et Expi293™.
- Composants sans endotoxines : ce kit comprend un tampon d’élution sans endotoxines supplémentaire, de l’eau et des tubes de stockage de plasmide pour une plus grande tranquillité d’esprit.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | •Tampon de resuspension • Indicateur de lyse • RNase A • Tampon de lyse • Tampon de précipitation • Tampon d’élimination d’endotoxines • Tampon de lavage • Tampon d’élution • Tampon TE • Colonne de filtration Expi Giga • Colonne de liaison d’ADN Expi Giga • Composants sans endotoxines : tampon d’élution, eau, tubes de stockage de plasmides |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Colonne d’échange d’anions |
| Type d’échantillon | Culture bactérienne |
| Système d’expression | Mammifère |
| À utiliser avec (application) | Clonage, PCR |
| Compatibilité à haut débit | Protocoles manuels |
| Nbre de réactions | 2 préparations |
| Échelle de préparation | Échantillons microbiens de grand volume (> 10 ml) |
| Gamme de produits | PureLink |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.