Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Expi Plasmid Gigaprep Kit
Click to view available options
Quantité:
2 préparations
Conditionnement:
250mL
Description
Le kit pour très grande préparation de plasmide HiPure PureLink™ comprend également des colonnes de filtration sous vide qui assurent une filtration bactérienne sans centrifugation, ce qui permet des temps de traitement extrêmement rapides. Le kit Gigaprep de plasmide PureLink™ HiPure Expi isole généralement 12 mg d’ADN plasmide ultra-pur de haute qualité avec des niveaux intrinsèquement faibles d’endotoxines à partir de 2,5 l de culture bactérienne.
Avantages du kit de Gigaprep PureLink™ HiPure Expi :
Chromatographie par échanges anioniques pour purification plasmidique HiPure Expi
Les kits de purification plasmidique PureLink™ HiPure Expi utilisent une nouvelle résine échangeuse d’anions exclusive pour la purification des niveaux les plus élevés d’ADN plasmide de qualité transfection. Résine améliorée : haute capacité, débit rapide, résolution élevée, efficacité en matière d’élimination des endotoxines. Les préparations plasmidiques sont en général terminées en moins de 2 heures avec une pureté égale à celle de deux gradients de CsCl. Kits de purification plasmidique PureLink™ HiPure Expi : utilisent le procédé le plus rapide pour obtenir la plus grande quantité d’ADN plasmidique de qualité transfection.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Avantages du kit de Gigaprep PureLink™ HiPure Expi :
- Haut rendement : isolez jusqu’à 14 mg d’ADN plasmide de haute qualité à partir d’une seule purification utilisant 5 l de volume de culture bactérienne
- Pureté : Niveaux d’endotoxines naturellement bas (généralement 0,1 à 1,0 EU / µg) et A260 / 280 >1,8, ce qui le rend idéal pour la transfection de cellules de mammifères.
- Protocole simple et super rapide : avec le protocole à assistance sous vide, l’isolement plasmidique typique en à peine 90 minutes.
Chromatographie par échanges anioniques pour purification plasmidique HiPure Expi
Les kits de purification plasmidique PureLink™ HiPure Expi utilisent une nouvelle résine échangeuse d’anions exclusive pour la purification des niveaux les plus élevés d’ADN plasmide de qualité transfection. Résine améliorée : haute capacité, débit rapide, résolution élevée, efficacité en matière d’élimination des endotoxines. Les préparations plasmidiques sont en général terminées en moins de 2 heures avec une pureté égale à celle de deux gradients de CsCl. Kits de purification plasmidique PureLink™ HiPure Expi : utilisent le procédé le plus rapide pour obtenir la plus grande quantité d’ADN plasmidique de qualité transfection.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Tampon d’équilibrage • Tampon de resuspension • Tampon de lyse • Tampon de précipitation • RNase A • Tampon de lavage • Tampon d’élution • Tampon TE • Colonne de filtration Expi HiPure Giga • Colonne de liaison d’ADN Expi Hipure Giga Stockez tous les composants à température ambiante dès réception. |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Colonne d’échange d’anions |
| Type d’échantillon | Culture bactérienne |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro |
| Compatibilité à haut débit | Protocoles manuels |
| Échelle de préparation | 12 mg d’ADN plasmide |
| Gamme de produits | PureLink |
| Type de produit | Kit GigaPrep de plasmide |
| Quantité | 2 préparations |
| Afficher plus |