Learn More
Invitrogen™ RNase A (20 mg/ml) PureLink™
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
25mL
Description
- La RNase A (ribonucléase A) est une ribonucléase pancréatique bovine qui clive l’ARN simple brin
- Elle permet d’isoler l’ADN exempt d’ARN
Concentration
- 20 mg de RNase A/ml dans 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM d’EDTA
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Un flacon de 10 ml Conserver entre 2°C et 8°C. |
| Concentration | 20 mg/ml |
| Type d’emballage | Flacon |
| Gamme de produits | UltraPure |
| Quantité | 10 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Forme | Liquide |