Learn More
Labcon™ Plaques à 96 puits DeepWell PurePlus™ avec puits ronds et fond conique
Click to view available options
Volume (métrique) du puits:
1 mL
2 mL
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Volume (métrique) du puits | 2 mL |
| Type de puits | Rond |
| Modèle de puits | 96 puits |