Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ Gants en nitrile bleu clair HG3
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 17344340 Tous les produits Halyard Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17344340 Grande 1500 pièces
17384340 XS 1500 pièces
17364340 Standard 1500 pièces
17354340 Moyen 1500 pièces
17374340 XL 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17344340 Fournisseur HALYARD™ Code fournisseur CLN9031LG
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants de haute qualité conçus selon des normes précises pour répondre aux exigences d’un environnement à contamination contrôlée.
  • Faibles concentrations de particules et niveaux d'endotoxines grâce à des lavages répétés à l'eau déminéralisée et à la chloration
  • Sans nickel
  • Non poudré
  • Sans silicone
  • Sans latex et sans phtalates
  • Degré de propreté élevé
  • Faibles niveaux d’endotoxines
  • Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurames, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
Spécification
Certifications/Conformité ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certifications / conformité (Europe) Qualité BPF A/B/C/D
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Accelerator Free Oui
AQL 1
Couleur Bleu clair
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour environnement contrôlé
Dimensions Grande
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4 mil
Épaisseur (métrique) 0,10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 305 mm