Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ Gants en nitrile HG5, non stériles
GREENER_CHOICE
Code produit 17872858 Tous les produits Halyard Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17872858 Grande 1000 pièces
17802858 XS 1000 pièces
17892848 Standard 1000 pièces
17872848 Moyen 1000 pièces
17852858 XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17872858 Fournisseur HALYARD™ Code fournisseur CLN30512LG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Gants en nitrile non stériles qui offrent confort et protection grâce à leur formulation sans accélérateur, réduisant ainsi le risque d'allergies et d'irritations cutanées associées aux produits chimiques accélérateurs présents dans d'autres gants en nitrile. Protection barrière efficace contre les éclaboussures de produits chimiques, les micro-organismes et les virus.
La formulation sans accélérateur de PUREZERO™ Les gants en nitrile non stériles pour salles blanches constituent la solution. Il réduit les risques d'allergies et d'irritations cutanées associés aux produits chimiques accélérateurs présents dans d'autres gants en nitrile.
  • De couleur blanche
  • Confortables à porter, elles permettent aux travailleurs de se concentrer sur leurs tâches délicates plutôt que sur leurs gants.
  • Conçu pour protéger les travailleurs grâce à une barrière de protection efficace contre les projections de produits chimiques, les micro-organismes et les virus.
  • Fabriqué et emballé dans nos ISO Les installations 9001, dotées de salles blanches ultramodernes, sont recommandées pour ISO Salles blanches de classe 5 ou supérieure et de grade C/D.
  • Nettoyé et traité (lavé à plusieurs reprises à l'eau déminéralisée) pour assurer un contrôle constant des faibles concentrations de particules.
  • Vous pouvez compter sur une qualité constante, grâce aux certificats d'analyse (CoA), facilement accessibles en ligne pour chaque lot de production.
  • Nos gants sont certifiés EPI de catégorie III selon les normes suivantes :
    • EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B Résistance à la perméation chimique
    • EN ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
    • EN ISO 374-5:2016/ Protection contre les risques liés aux micro-organismes
    • EN ISO 374-2:2019/ Résistance à la pénétration
    • EN ISO 374-4:2019/ Résistance à la dégradation
    • EN ISO 21420:2020/ Exigences générales relatives aux gants
    Spécification
    Chlorinated Oui
    Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
    Accelerator Free Oui
    AQL 1
    Couleur Blanc
    Jetable Usage unique
    Finition externe Rugueux
    Finger Thickness (English) 0,006 in
    Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
    Hand Ambidextres
    Latex Free Oui
    Matériau Nitrile
    Palm Thickness (English) 0,005 in
    Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
    Poudré Sans poudre
    Type de produit Gants pour environnement contrôlé
    Dimensions Grande
    Stérilité Non stérile
    Épaisseur (impériale) 0,004 in
    Épaisseur (métrique) 0.10 mm