Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Gants de laboratoire en nitrile pour sciences de la vie, en boîte
Tous les produits Halyard Produits
Beskrivning
HALYARD™ PUREZERO™ Les gants en nitrile Life Science offrent confort et protection grâce à :
BARRIER PROTECTION
- Tests et normes complets
- Niveau de qualité acceptable (AQL) moyen du secteur (1,0)
- 3 niveaux de protection à code couleur avec une épaisseur croissante
- Testé contre 57 produits chimiques, jusqu'à 14 médicaments de chimiothérapie et le fentanyl
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel, pour une protection contre les allergies de type IV
DURABILITÉ
- Notre Safeskin L'usine de fabrication de gants (Thaïlande) utilise 92 % d'énergie renouvelable
- Les distributeurs sont fabriqués avec jusqu'à 85 % de matériaux recyclés, et les étuis avec jusqu'à 100 % de matériaux recyclés.
- L'innovant SMARTPULL™ Le distributeur1 réduit les déchets totaux de 38,2 % en moyenne par rapport à un concurrent de premier plan.
- PUREZERO™ Les gants Life Science sont fabriqués dans une usine conforme aux exigences de ISO ISO 14001:2015 - Système de management environnemental
FIABILITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT
- Livré par notre chaîne d'approvisionnement mondiale verticalement intégrée
- Forts de plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de gants d'examen en nitrile pour le marché industriel
- Traçabilité des matières premières jusqu'à leur source d'origine
- Fabriqué dans nos propres locaux Safeskin Installations en Thaïlande
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications / conformité (Europe) | Équipement de protection individuelle (EPI) CE 2797, catégorie III, conformément au règlement (UE) 2016/425 CEE |
| Chemotherapeutic Rated | 14 médicaments de chimiothérapie |
| Chlorinated | Non |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Laboratoire |
| AQL | 1 |
| Couleur | Vert |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?